Nordic ID Stix UHF RFID Reader + Writer (USB) EU
Fournisseur: Brady
311095
BRDY311095EA 485.45 EUR InStock
BRDY311095
Nordic ID Stix UHF RFID Reader + Writer (USB) EU
Systèmes de code-barres
Extra small UHF RFID reader + writer with USB connectivity.
  • Suitable for Android devices
  • Easy installation
  • USB powered
  • No battery
This Stix is an affordable credit card sized UHF RFID reader and writer with USB connectivity. It allows an easy way of bringing RFID capabilities into your PC or laptop.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Stix UHF RFID (USB) EU 1 BRDY311095
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité