Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Brady® S3100 Sign and Label Printer F&B kit

Fournisseur: Brady
311116
BRDY311116EA 2208.81 EUR InStock
BRDY311116
Brady® S3100 Sign and Label Printer F&B kit
Imprimantes Label Printers
The easy-to-use BradyPrinter S3100 sign and Label printer is designed to meet a variety of facility identification needs, helping to save time so we can get back to work.

  • •Easily design and print professional food or beverage safety signs, pipe markers and labels when you need them
  • •Print incredibly fast with automatic setup, built-in keyboard and touchscreen interface
  • •Create reliable labels that are washdown resistant and do not crumble when exposed to cleaning agents or pressure
  • •Fully protect food processing with metal detectable signs that enable additional protection against contamination
  • •Continuous and Die-cut Labels
  • •Monocolour colour capability

The built-in keyboard and touchscreen interface make label creation a breeze. Ideal for multiuser areas in your facility, anyone can simply walk up, create labels and print right on the spot.

Stand Alone Printing: Stand-alone and Peripheral
Max. Label Width (mm): 107,95 mm
Recommended Usage per Day: 600
Print Technology: Thermal Transfer

The S3100 label printer F&B kit used for component and equipment labelling, Exit and egress marking, facility identification, floor marking, general identification, hazard communication identification, lean and 5S labelling, pipe and valve marking, safety identification, Temperature indicating labelling.

Material supported: Magnetic Polyester, Metal-detectable Polyester, Metallic, Non-metal Polyester, Metallised Polyester, Paper, Phosphorescent Polyester, Polyester, Polyester with Polyester Overlaminate, Polyimide, Polyvinylfluoride, Reflective Tape, Tamper-evident Metallised Polyester, Vinyl, Vinyl Cloth

Certifications: UL, cUL, CE, RoHS, RCM, EAC, CCC, China RoHS.

Information de livraison: Includes: 1×white (B30C-4000-854-WT) and 1×Yellow (B30C-4000-854-YL), B30 Series R6000 Printer ribbon black (B30-R6000HF), Brady workstation basic design suite, S3100 signs and label printer (S3100-QY-UK), B30 Series ToughWash washdown resistant metal detectable labels.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité