Brady® FR22 RFID Fixed Reader
Fournisseur: Brady
311937
BRDY311937EA 1928.44 EUR InStock
BRDY311937
Brady® FR22 RFID Fixed Reader
Systèmes de code-barres
The BRADY FR22 is the core device of a new approach for RFID fixed systems with wide communication options and a modular design. The FR22 is a critical building block for various track and trace and intelligent manufacturing solutions. It enables different use cases for different segments depending on which modules are attached to it.
  • Fast and reliable edge computing with support for custom embedded applications
  • New UHF RFID engine based on the very latest technology
  • Brady extension connector for plug and play accessories like Brady MUX16
  • Connect external
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
FR22 fixed RFID reader 1 BRDY311937
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité