Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Label Printer, QWERTY EU, M610

Fournisseur: Brady
317797
BRDY317797EA 669 EUR InStock
BRDY317797
Label Printer, QWERTY EU, M610
Imprimantes Label Printers
Get the durability your work demands.

  • Design and print labels using a keypad or desktop software
  • Work longer with an enhanced Gen3 Li-ION battery – print 4500 labels on a full charge
  • Easily import and export label files, lists and graphics to the printer through USB 2.0 port (Type A and B) or USB flash drive
  • Print labels at 50,80 mm per second print speed
  • Get added durability with a printer that is resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G) and 1.80 m drops
  • Operate your printer in −18...+46 °C temperatures

Do more with enhanced capabilities like military grade shock resistance, below freezing operating temps and the widest range of data entry options. Plus, print up to 4500 labels on a full charge. Kit includes a hard case.

Certifications: UL; FCC; cUL; IC/ISED; UL MEX; CofC; RCM.

Informations sur les accessoires: M6-;M6C-;BM-;BMC-.

Information de livraison: This printer ships in a hard case holding a USB cable, a quick start guide, a Li-ION rechargeable battery, an AC Adapter, a product USB, a Brady Workstation Basic Design Software, a roll of M6-11-427 and an M61-R4310 ribbon.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité