Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Label Printer, QWERTY EU with Bluetooth, M610

Fournisseur: Brady
317798
BRDY317798EA 719 EUR InStock
BRDY317798
Label Printer, QWERTY EU with Bluetooth, M610
Imprimantes Label Printers
Get the durability your work demands.

  • Design and print labels using a keypad, mobile app or desktop software
  • Work longer with an enhanced Gen3 Li-ION battery – print 4500 labels on a full charge
  • Stay connected wherever your work happens with enhanced Bluetooth technology
  • Easily import and export label files, lists and graphics to the printer through USB 2.0 port (Type A and B) or USB flash drive
  • Print labels at 50,80 mm per second print speed
  • Get added durability with a printer that is resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G) and 1.80 m drops
  • Operate your printer in −18...+46 °C temperatures

Do more with enhanced capabilities like bluetooth connectivity, military grade shock resistance, below freezing operating temps and the widest range of data entry options. Plus, print up to 4500 labels on a full charge. This printer ships in a hard case.

Certifications: UL; FCC; cUL; IC/ISED; UL MEX; CofC; RCM; IC; IFETEL/NOM; RCM; ANATEL.

Informations sur les accessoires: M6-;M6C-;BM-;BMC-.

Information de livraison: This printer ships in a hard case holding a USB cable, a quick start guide, a Li-ION rechargeable battery, an AC Adapter, a product USB, a Brady Workstation Basic Design Software, a roll of M6-11-427 and an M61-R4310 ribbon.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité