Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Label Printer, AZERTY with Workstation PWID Suite, M610

Fournisseur: Brady
317801
BRDY317801EA 869 EUR InStock
BRDY317801
Label Printer, AZERTY with Workstation PWID Suite, M610
Imprimantes Label Printers
Get the durability your work demands.

  • Design and print labels using a keypad or desktop software
  • Work longer with an enhanced Gen3 Li-ION battery – print 4500 labels on a full charge
  • Easily import and export label files, lists and graphics to the printer through USB 2.0 port (Type A and B) or USB flash drive
  • Print labels at 50,80 mm per second print speed
  • Get added durability with a printer that is resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G) and 1,80 m drops
  • Operate your printer in −18...+46 °C temperatures
  • This printer comes with a Brady WorkStation Product & Wire Identification Suite, enabling you to immediately start designing professional labels

Do more with enhanced capabilities like military grade shock resistance, below freezing operating temps and the widest range of data entry options. Plus, print up to 4500 labels on a full charge. Kit includes a hard case.

Certifications: UL; FCC; cUL; IC/ISED; UL MEX; CofC; RCM.

Informations sur les accessoires: M6-;M6C-;BM-;BMC-.

Information de livraison: This printer ships in a hard case holding a USB cable, a quick start guide, a Li-ION rechargeable battery, an AC Adapter, a product USB, a Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, a roll of M6-11-427 and an M61-R4310 ribbon.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité