Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Label Printer, EU and UK with Workstation Lab Suite, M511

Fournisseur: Brady
321673
BRDY321673EA 520 EUR InStock
BRDY321673
Label Printer, EU and UK with Workstation Lab Suite, M511
Imprimantes Label Printers
Work smarter. Label larger with the M511. Print bigger, clearer messages. Go edge to edge. Design and print on the fly, or a PC. Plus, share files, import data and connect up to 5 users simultaneously.

  • Ideal for larger applications - print up to 38,10 mm labels
  • Less waste - go edge to edge with text, graphics and barcodes
  • Longer battery life with an internal Li-ION battery - 8+ hours of work; 1,000 labels on a single charge
  • More durable - resists 1,8 m drops, shocks, 115 kg crushes and blowing sand and dust (MIL-STD-810G)
  • Prints anywhere - Bluetooth 5.0 (20 m range); connects up to 5 users simultaneously
  • Uses label creation software - Express Labels app via Bluetooth on a phone/tablet; Brady Workstation on a PC
  • Saves time; saves space - features an auto label cutter and prints upright or on its side
  • This printer comes with a Brady WorkStation laboratory ID software suite, enabling you to immediately start designing professional labels

Asset tracking, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, facility identification, general identification, inventory and inspection labelling, laboratory labelling, lean and 5S labelling, safety identification, warehouse marking, wire and cable labelling.

Certifications: FCC, RoHS 2011/65/EU, 2015/863, UKCA.

Information de livraison: This printer ships in a carton box with M5C-1500-595-WT-BK label cartridge, AC adapter with EU and UK plugs, quick start guide and a Brady WorkStation laboratory ID software suite.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité