Magicard™ Colour Film for Magicard™ 600, 300 Shot
Fournisseur: Brady
321969
BRDY321969EA 70 EUR InStock
BRDY321969
Magicard™ Colour Film for Magicard™ 600, 300 Shot
Rubans pour imprimante
The Magicard™ colour ribbon is perfect for full colour prints with a Magicard™ 600 printer.
  • High-quality, full colour ribbon
  • Yellow, Magenta, Cyan, Black with an overcoat
  • Includes a cleaning roller for dust-free printing
Print 300 single-sided cards.
Information de livraison: Includes 1 dye film and 1 cleaning roller.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité