Magicard™ Colour Film + Transfer Tape Set for Prima 8
Fournisseur: Brady
321977
BRDY321977EA 365 EUR InStock
BRDY321977
Magicard™ Colour Film + Transfer Tape Set for Prima 8
Rubans pour imprimante
Set of dye film and transfer film all in one.
  • Print full colour on one side and black on the other
  • Print 1000 cards front and back in one go
Dye film and re-transfer film that fits the Prima 8 printers.
Information de livraison: Includes 1 YMCK dye film and 1 re-transfer film.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité