Magicard™ Prima 8 Transparent Laminate Film with Chip Recess
Fournisseur: Brady
321994
BRDY321994EA 220 EUR InStock
BRDY321994
Magicard™ Prima 8 Transparent Laminate Film with Chip Recess
Distributeurs de film d'étanchéité
The Prima 8 transparent laminate film with a chip recess offers extra protection against scratches on your card and can be applied using the Prima 8 laminator.
  • Print technology: Thermal transfert
  • Printer compatibility: Prima 8 laminator
Applications: General identification, security identification, healthcare and hospital labels and site identification.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité