Magicard™ CR80 PVC Cards with Magnetic Stripe
Fournisseur: Brady
322001
BRDY322001EA 118.28 EUR InStock
BRDY322001
Magicard™ CR80 PVC Cards with Magnetic Stripe
Étiquettes
Plain white PVC card (CR80) with magnetic stripe.
  • Magnetic stripe can be programmed with Magicard™ printers
Pre-approved for best quality printing on Magicard™ printers. Cards are compatible with Magicard™ 300, Magicard™ 600, Pronto 100, and Prima 8 printers.
Conditionnement: 500 pieces per pack.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité