L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magicard™ CR80 PVC Cards with HoloPatch®
Fournisseur: Brady
322002
BRDY322002EA 226.27 EUR InStock
BRDY322002
Magicard™ CR80 PVC Cards with HoloPatch®
Étiquettes
Plain white PVC card (CR80) with HoloPatch®.
  • Pre-approved for best quality printing on Magicard™ Printers
Plain white PVC card (CR80) with HoloPatch® for extra visual security. Cards are compatible with Magicard™ 300, Magicard™ 600, Pronto 100, and Prima 8 printers.
Conditionnement: 500 pieces per pack.
New Product
Collapse All
Désignation Matière Printing method Couleur Imprimeur Largeur Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
CR80 PVC cards with HoloPatch® PVC - blanc - 54 mm 86 mm 500 BRDY322002
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité