Magicard™ CR80 PVC Cards with Magnetic Stripe and HoloPatch®
Fournisseur: Brady
322003
BRDY322003EA 174.85 EUR InStock
BRDY322003
Magicard™ CR80 PVC Cards with Magnetic Stripe and HoloPatch®
Étiquettes
Plain white PVC card (CR80) with magnetic stripe and HoloPatch®.
  • Pre-approved for best quality printing on Magicard™ Printers
  • Magnetic stripe can be programmed with Magicard™ printers
Plain white PVC Card (CR80) with magnetic stripe and HoloPatch® for extra visual security. Cards are compatible with Magicard™ 300, Magicard™ 600, Pronto 100, and Prima 8 printers.
Conditionnement: 500 pieces per pack.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité