Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Label Printer EU and BWS Suite, M410

Fournisseur: Brady
322717
BRDY322717EA 485 EUR InStock
BRDY322717
Label Printer EU and BWS Suite, M410
Imprimantes Label Printers
Specifically engineered for premium 25,40 mm printing, the M410 label printer is an everyday workhorse for DataCom, electrical and lab professionals.

  • Print pre-sized or continuous labels up to 25,40 mm wide with edge-to-edge printing
  • 110+ hassle-free drop-in cartridges with 12+ purpose-built materials to take on whatever your work demands
  • Get seamless cartridge changes with an easy-swap locking mechanism while a window in the door allows you to easily remember what's installed
  • Create and print two ways - the intuitive QWERTY kepad or a PC
  • Designed to withstand 1,2 m drops and challenging work environments
  • Enhanced exterior colouring for jobsite visibility
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and wire identification, safety and facility identification, or lab identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs
  • Backlit LCD graphics display for easier labelling in low-lit areas

Applications include: Asset tracking, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, facility identification, general identification, inventory and inspection labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.

Cutter type: Single hand manual actuate, straight cut, with label retention.

Certifications: UKCA.

Informations de commande: Two-year warranty. This M410 printer ships in a cardboard box with a rechargeable NiMH battery pack, an AC adapter, B-595 vinyl label cartridge, a quick start guide, a USB cable, a licence for Brady workstation software suites and a USB flash drive with driver and user manual.

Conditionnement: Cardboard box.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité