Labelling pen, quick drying
Fournisseur: Brady
335091
BRDY335091EA 25.56 EUR InStock
BRDY335091
Labelling pen, quick drying
Stylos Marqueurs indélébiles
These labelling pens use a quick drying ink.
The permanent ink is specially formulated to resist oil, solvents, abrasion and fading.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité