Thermal transfer printer labels, type B-430, WorkHorse™
Fournisseur: Brady
030216 030189 620362 030190 030188
BRDY030216EA 278.95 EUR InStock
BRDY030216 BRDY030189 BRDY620362 BRDY030190 BRDY030188
Thermal transfer printer labels, type B-430, WorkHorse™
Étiquettes
Printable, clear polyester labels for thermal transfer printers.
  • Die-cut labels are supplied on a roll
  • Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
  • Supplied with the ribbon seperate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL and CSA approved with its respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité