Thermal transfer printer ribbon, R6606 series
Fournisseur: Brady
622116
BRDY622116EA 78.59 EUR InStock
BRDY622116
Thermal transfer printer ribbon, R6606 series
Rubans pour imprimante
Diesel-resistant thermal transfer ribbon on Brady PermaSleeve ™ and Heatex ™ heat shrink tubing. This print ribbon is highly resistant to chemicals and friction.
Conditionnement: One print ribbon/box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité