Étiquettes auto-laminantes, MiniMark
Fournisseur: Brady
710113
BRDY710113EA 438.89 EUR InStock
BRDY710113
Étiquettes auto-laminantes, MiniMark
Étiquettes
Les marqueurs pour câbles et fils électriques auto-laminants MiniMark sont conçus pour coller aux surfaces très incurvées, ainsi qu'aux fils et câbles. Ils se composent d'une zone imprimable blanche avec un pan transparent qui s'enroule autour du marqueur. Le pan transparent protège le texte, offrant une résistance supérieure à l'abrasion, aux saletés, aux huiles, aux solvants, à l'eau et à la manipulation excessive.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité