Economy breaker lockout, multi-pole
Fournisseur: Brady
805814
BRDY805814
Economy breaker lockout, multi-pole
Cadenas de sécurité
This lockout is designed to fit multi-pole breakers.
  • Made from impact resistant nylon
  • One padlock can be applied
Max. shackle diameter: 7,00 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité