Portable padlock station
Fournisseur: Brady
811218
BRDY811218EA 122.83 EUR InStock
BRDY811218
Portable padlock station
Cadenas de sécurité
This portable storage station ensures that lockout devices remain easily accessible and ready for use whenever needed.
  • Made from rugged and rust-proof PP
  • Attachable handle for easy portability
  • Screw slots for permanent wall mounting
  • Lockable, semi-transparent cover protects the contents from exposure to harsh environments
Informations de commande: Station is supplied empty (without contents).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité