Chemical sorbent socs
Fournisseur: Brady
813850
BRDY813850EA 115.58 EUR InStock
BRDY813850
Chemical sorbent socs
Matériaux absorbants
These chemical sorbent socs filled with chemical meltblown polypropylene that absorbs chemicals and hazardous liquids.
  • Strong wicking action
  • Green colour
  • Ideal sorbent for containing and absorbing leaks and spills
Absorption begins instantly after contact with the spilled liquid, no need to turn the soc. Flexible design allows the soc to fit around any machine, corner or curve.
Collapse All
Désignation Capacité d'absorption Ø×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Chemical sorbent socs 43 L 76×1220 mm 12 BRDY813850
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité