ISO Safety Sign, Wear Protective Gloves
Fournisseur: Brady
819164
BRDY819164EA 372.06 EUR InStock
BRDY819164
ISO Safety Sign, Wear Protective Gloves
Panneaux
ISO safety sign depicts 'Wear protective gloves' message.
  • Circular shape
  • Horizontal markings
  • White on blue finish
These B-7541 laminated polyester signs provide mandated safety direction to assist in facility compliance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité