Lock lubricant
Fournisseur: Brady
834194
BRDY834194EA 17.46 EUR InStock
BRDY834194
Lock lubricant
Lubrifiants
Non-greasing maintenance spray for lock cylinders, office machines, tools, car locks.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité