Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glow-in-the-dark Safety Sign

Fournisseur: Brady
836146
BRDY836146EA 6.52 EUR InStock
BRDY836146
Glow-in-the-dark Safety Sign
Panneaux
Rigid polypropylene laminated with a printed flexible photoluminescent polyester tape Class B (Nite­Glo B­7568).

  • Substrate type: Rigid photoluminescent polypropylene sign
  • Standard legend colours: Black, blue, green and red
  • Triangle shape; glose finish
  • Maximum service temperature: 66 °C
  • Minimum service temperature: −40 °C
  • Thickness: 1,77 mm

B­7570 is used for safety applications such as safety signage in building, marine, rail and military applications.

Certifications: Luminous compliance according DIN 67510, ASTM 2072, ISO 15370, EU marine equipment directive, IMO RES A. 752 (18),
PSPA Class B.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité