Pipe marker, wet air
Fournisseur: Brady
N004673
BRDYN004673EA 12.27 EUR InStock
BRDYN004673
Pipe marker, wet air
Panneaux
Individual pipe markers on map with perforated arrows, with pictogram.
  • Rubber-based permanent adhesive
  • Polyester with polyester overlaminate material
  • Colour: White on blue
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité