Marqueur de tuyaux, vapeur
Fournisseur: Brady
N005604
BRDYN005604EA 12.27 EUR InStock
BRDYN005604
Marqueur de tuyaux, vapeur
Panneaux
Repères individuels sur carte avec flèches perforées, sans pictogramme.
  • Polyester avec pellicule de polyester
  • Adhésif permanent à base de caoutchouc
  • Couleur : Noir sur gris
Conditionnement: Quantité totale par lot - cinq marqueur(s)/carte.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité