Absorbants d'huile SPC®
Fournisseur: Brady
SKO-1100
BRDYSKO-1100EA 0 EUR InStock
BRDYSKO-1100
Absorbants d'huile SPC®
Matériaux absorbants
Kit de déversement conçu pour les déversements plus importants d'huile et de liquides à base de pétrole. Le couvercle permet d'accéder facilement aux absorbants contenus dans le kit.
  • Absorbe jusqu'à 972 litres (contenu complet d'un GRV)
  • Absorbants et contrôle des déversements
  • Accès rapide et facile grâce à l'ouverture frontale
Dispositif à roulettes pour faciliter les manœuvres sur le lieu du déversement.
Information de livraison: Contient : 300 tampons ENV200-M, 2 rouleaux OP15-E, 4 barrages ENV510, 30 boudins OIL430, 10 boudins OIL 124, 20 coussins OIL1818, 1 paire de gants SPK-HANDSCH, 1 paire de lunettes SPK-BRIL, 50 sacs poubelles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité