Razor blades
Fournisseur: BREUKHOVEN
16917
BREU16917EA 4.3 EUR InStock
BREU16917
Razor blades
Rasoirs et lames
Extra sharp razor blades with a security strip on one side to prevent injuries.
  • Blades of good quality for simple and safe cutting
  • Ideal for BMS specimen dissections
Conditionnement: 5 pieces per box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité