Radiographic weather station
Fournisseur: BREUKHOVEN
31165
BREU31165EA 0 EUR InStock
BREU31165
Radiographic weather station
Stations météorologiques
Complete system with:
  • Barometer with weather forecast and air pressure development of the last 24 hours
  • Thermometer, radiographic reception of outside temperature
  • Hygrometer with comfort zone indicator
  • Moonlight Indicator with Tide Indicator, Moonlight Search, 50 Year Calendar
  • Time setting by radio signal
  • The transmitter unit can be mounted outside at a distance of up to 40 meters
Information de livraison: Incl. handbook and batteries.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité