Handheld microscope, BMS Trekker
Fournisseur: BREUKHOVEN
76520
BREU76520EA 0 EUR InStock
BREU76520
Handheld microscope, BMS Trekker
Microscopes
The BMS Trekker is a high quality handheld microscope that enhances objects up to 35 times.
  • Detachable eyepiece to be used as a 10× magnification latch
  • Built-in white LED with daylight correction – efficient energy saving lamp
  • Can be connected to any SLR camera
Suitable for outdoor and indoor use in technology, science, schools and leisure.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité