Seaux de glace, octogonaux, avec couvercle
Fournisseur: Brand
156100
BRND156100EA 192 EUR InStock
BRND156100
Seaux de glace, octogonaux, avec couvercle
Bacs à glace
Mousse de polyuréthane.
  • Excellentes propriétés isolantes
  • Conception robuste et octogonale pour une meilleure stabilité
  • Côté conique avec poignées moulées
  • Adapté à la désinfection chimique
  • Températures de fonctionnement : –196 à +95 °C
Parfaits pour la conservation d'échantillons, ces bacs conservent au chaud ou au froid les flacons, les tubes à essai, les solutions et les cultures. Compatibles avec la glace sèche, la glace hydrique et les solutions salines. Pour entreposage frigorifique de paillasse.
Collapse All
Capacité Largeur Profondeur Hauteur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
4,5 L 280 mm 330 mm 180 mm 1 BRND156100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité