Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
23872
BRND23872EA 177 EUR InStock
BRND23872
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Burettes
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Information de livraison: Burettes supplied with 1000 ml PE bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité