Support pour burettes
Fournisseur: Brand
23882
BRND23882EA 114 EUR InStock
BRND23882
Support pour burettes
Supports de statif
PP (socle) et acier inoxydable (tige support)
  • Socle (L×l : 210×155 mm) avec pieds en caoutchouc permettant de réduire les glissements et de protéger la paillasse. Tige support (L×Ø : 505×12 mm) fabriquée en acier inoxydable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité