Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
23939
BRND23939EA 222 EUR InStock
BRND23939
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
Burettes
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Modular concept - all individual components are replaceable
  • Fast to dismantle and easy to clean and repair
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Detachable PTFE stopcock
  • Automatic zeroing and Schellbach stripe
Certifications: DIN EN ISO 385
Informations de commande: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Information de livraison: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC, transparent), pump head and 2000 ml bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité