Poires à pipeter
Fournisseur: Brand
25400
BRND25400EA 23.4 EUR InStock
BRND25400
Poires à pipeter
Pipettes Poires pour pipettes
Poires à pipeter de couleur rouge avec deux ou trois vannes.
  • Modèle standard et universel : trois vannes (vanne A : purger l'air ; vanne S : remplissage ; vanne E : distribution)
  • Modèle rabattable : deux vannes (remplissage/distribution) ; purge de l'air à travers une vanne automatique
Les modèles universel et rabattable peuvent être utilisés pour des pipettes de 100 ml maximum ; le modèle standard peut être utilisé pour des pipettes de 10 ml maximum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité