Plateau porte-pipettes
Fournisseur: Brand
28300
BRND28300EA 28 EUR InStock
BRND28300
Plateau porte-pipettes
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour pipettes
En PVC, blanc.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Practical tray for pipettes of any size.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité