Plateau porte-pipettes pour tiroir
Fournisseur: Brand
28305
BRND28305EA 48.9 EUR InStock
BRND28305
Plateau porte-pipettes pour tiroir
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour pipettes
Pipette tray made of PVC.
  • Four compartments
  • For approx. 30 graduated pipettes (1 to 20 ml)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité