Cônes de sédimentation Imhoff
Fournisseur: Brand
388000
BRND388000EA 38.8 EUR InStock
BRND388000
Cônes de sédimentation Imhoff
Entonnoirs Cônes de sédimentation
Styrène-acrylonitrile (SAN), bouchon à vis en PP.
  • Aussi transparents que le verre
  • Drainage aisé via le bouchon à vis
Graduation : 0 - 2 ml : 0,1 ; 2 - 10 ml : 0,5 ; 10 - 40 ml : 1 ; 40 - 100 ml : 2 ; 100 - 1000 ml : 10
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité