Cuves de coloration de type Hellendahl
Fournisseur: Brand
472600
BRND472600EA 469 EUR InStock
BRND472600
Cuves de coloration de type Hellendahl
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique
Pour 16 lames 76x26 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité