Cuves de coloration, Hellendahl étendues
Fournisseur: Brand
472700
BRND472700EA 281 EUR InStock
BRND472700
Cuves de coloration, Hellendahl étendues
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique
Ces cuves de coloration contiennent jusqu'à 16 lames (76x26 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité