Cuves de coloration, Coplin
Fournisseur: Brand
472800
BRND472800EA 304 EUR InStock
BRND472800
Cuves de coloration, Coplin
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique
Pour 10 lames de microscopie standard (76×26 mm)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité