Cuve de coloration, Hellendahl étendues
Fournisseur: Brand
474400
BRND474400EA 96.7 EUR InStock
BRND474400
Cuve de coloration, Hellendahl étendues
Pots Cuves de coloration
Made of transparent PMP. Complete with lid.
These staining trough hold up to 16 slides (76×26 mm), 8 pairs back to back.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité