Cuves de coloration, Schiefferdecker
Fournisseur: Brand
474410
BRND474410EA 91 EUR InStock
BRND474410
Cuves de coloration, Schiefferdecker
Pots Cuves de coloration
Made of transparent PMP.
This rectangular jar is supplied with a lid and can hold 10 slides or 20 slides back-to-back.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité