Boîte pour lames
Fournisseur: Brand
476900
BRND476900EA 80.2 EUR InStock
BRND476900
Boîte pour lames
Boîtes pour lames
Boîte cylindrique, de conception robuste, pour lames de microscopie.
  • Couvercle à vis avec fixation métallique
  • Stockage et/ou transport de cinq lames épaisses ou dix lames fines
  • Les lames dépassent de 10 mm, ce qui permet de les retirer plus facilement
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité