Manchettes pour rodages standard
Fournisseur: Brand
51422
BRND51422EA 33.8 EUR InStock
BRND51422
Manchettes pour rodages standard
Manchons et raccords pour joints NS Manchettes pour rodage de raccordement
En PTFE, 0,05 mm d'épaisseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Étanches aux gaz, liquides et vide (à 0,1 mbar)
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
Conviennent aux cônes rodés standard. Facilement amovibles et adaptées à une utilisation répétée. La graisse de rodage n'est pas nécessaire.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité