Ground socket
Fournisseur: Brand
51467
BRND51467EA 28.6 EUR InStock
BRND51467
Ground socket
Adaptateurs Raccords à rodage conique
PTFE. With grip collar and sealing rings for excellent tightness.
  • Greaseless seal will not contaminate sample
  • Outstanding chemical resistance at operating temperatures from −200 to +260 °C
  • Sturdy design for permanent use
Low leakage rate: Q < 1 · 10-4 mbar · l · s-1.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité