Pâte, en silicone
Fournisseur: Brand
61605
BRND61605EA 38.3 EUR InStock
BRND61605
Pâte, en silicone
Lubrifiants
Pour rodés sphériques.
  • Faible viscosité
  • Température de fonctionnement : –40 à +160 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité