Plateau porte-pipettes
Fournisseur: Brand
768515
BRND768515EA 68.9 EUR InStock
BRND768515
Plateau porte-pipettes
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour pipettes
Pipette tray made of PVC.
  • Nine oblong dividers
  • Open on one side
  • For small-volume pipettes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité