Tubes à centrifuger
Fournisseur: Brand
778013
BRND778013EA 133 EUR InStock
BRND778013
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
Verre borosilicaté Duran®.
  • Supportent des forces jusqu'à 3500×g
Fond conique, rebord renforcé, non gradués.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité