Clés de rechange pour robinets
Fournisseur: Brand
81265
BRND81265EA 33.5 EUR InStock
BRND81265
Clés de rechange pour robinets
Clés de robinets d'arrêt
PTFE or borosilicate glass 5,4.
  • Pellet pattern
  • With retention device
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité